Tisk…
3,5-Diphenyl-1H-pyrazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
337870050 337870250
ACRO337870050EA 2200 CZK
ACRO337870050 ACRO337870250
3,5-Diphenyl-1H-pyrazole 99%
3,5-Diphenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,27 g/mol
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039675
CAS číslo: 1145-01-3
EINECS: 214-543-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 204 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %