2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
296911000
296915000
ACRO296911000EA
2380
CZK
ACRO296911000
ACRO296915000
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 94%
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ MW: 142,15 g/mol Bod varu: 65…67 °C (2,7mbar) Bod tání: 4…13 °C Hustota: 1,08 g/cm³ Bod vzplanutí: 14 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040468 CAS číslo: 5394-63-8 EINECS: 226-403-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to dark brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥92 % |
Acetone | ≤6 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...