Tisk…
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
341045-250G 341045-50G
SIAL341045-250GEA 8950 CZK
SIAL341045-250G SIAL341045-50G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16
MDL Number: MFCD00014108
CAS číslo: 126-39-6
EINECS: 204-785-2
UN: 1993
ADR: 3 I