2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00482.06
L00482.14
L00482.06EA
889
CZK
L00482.06
L00482.14
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane ≥98%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
Purity: 98+%
CAS No.: 2916-31-6
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 102775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014106
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 Bod varu: 91…93 °C Hustota: 0.946 Bod vzplanutí: 6 °C (42 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014106 CAS číslo: 2916-31-6 EINECS: 220-842-4 ADR: 3 II |