Tisk…
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Diphenylquinone, [1,1:4,1-Terphenyl]-2,5-dione
A15369.14 A15369.06
A15369.14EA 3950 CZK
A15369.14 A15369.06
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone 96%
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone
Purity: 96% CAS No.: 844-51-9 Molecular Formula: C18H12O2 Formula Weight: 260.30 Melting Point: 215-219° Beilstein Reference: 2051812
Vzorec: C₁₈H₁₂O₂
MW: 260.29
Bod tání: 215…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001600
CAS číslo: 844-51-9
EINECS: 212-680-8