(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
M-Clarity™ quality level = MQ100
142026-100G
142026-25G
SIAL142026-100GEA
10880
CZK
SIAL142026-100G
SIAL142026-25G
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione, Sigma-Aldrich®
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006699 CAS číslo: 86-96-4 EINECS: 201-712-6 |