Tisk…
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
M-Clarity™ quality level = MQ100
142026-100G 142026-25G
SIAL142026-100GEA 10880 CZK
SIAL142026-100G SIAL142026-25G
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione, Sigma-Aldrich®
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
MDL Number: MFCD00006699
CAS číslo: 86-96-4
EINECS: 201-712-6