Tisk…
4-Quinazolone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
A17129.09 A17129.18
A17129.09EA 1180 CZK
A17129.09 A17129.18
4-Quinazolone ≥98%
4-Quinazolone
Purity: 98% CAS No.: 491-36-1 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Odour: Odourless Melting Point: 216-219° Beilstein Reference: 118473 MDL No.: MFCD00511302
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Bod tání: 216…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00511302
CAS číslo: 491-36-1
EINECS: 207-735-8