Tisk…
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08411.09 L08411.18
L08411.09EA 1570 CZK
L08411.09 L08411.18
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 28888-44-0 Molecular Formula: C10H10N2O4 Formula Weight: 222.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 204597
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023889
CAS číslo: 28888-44-0
EINECS: 249-288-1