Tisk…
2-Benzoxazolinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
157058-100G 157058-25G
SIAL157058-100GEA 3540 CZK
SIAL157058-100G SIAL157058-25G
2-Benzoxazolinone, Sigma-Aldrich®
2-Benzoxazolinone
Vzorec: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005716
CAS číslo: 59-49-4
EINECS: 200-430-0