2-Benzoxazolinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
benzo[d]oxazol-2(3H)-one
A19378.14
A19378.22
A19378.14EA
1490
CZK
A19378.14
A19378.22
2-Benzoxazolinone ≥98%
2-Benzoxazolinone
Purity: 98%
CAS No.: 59-49-4
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 139-140°
Beilstein Reference: 119481
MDL No.: MFCD00005716
Vzorec:
C₇H₅NO₂ MW: 135,12 g/mol Bod tání: 139…140 °C Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005716 CAS číslo: 59-49-4 EINECS: 200-430-0 |