Tisk…
2-Benzoxazolinone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
169080250 169081000 169085000
ACRO169080250EA 1720 CZK
ACRO169080250 ACRO169081000 ACRO169085000
2-Benzoxazolinone 98%
2-Benzoxazolinone
Vzorec: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Bod tání: 137…141 °C
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005716
CAS číslo: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %