Tisk…
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11375.03 A11375.06
A11375.03EA 2740 CZK
A11375.03 A11375.06
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 22053-74-3 Molecular Formula: C10H8OS Formula Weight: 176.24 Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 121582
Vzorec: C₁₀H₈OS
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052307
CAS číslo: 22053-74-3