Tisk…
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Methylbenzothiophene
A15772.03 A15772.06 A15772.14
A15772.03EA 1590 CZK
A15772.03 A15772.06 A15772.14
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 1455-18-1 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.6240 Melting Point: -40° Boiling Point: 72-74°/2mm Beilstein Reference: 111282 MDL No.: MFCD00040243
Vzorec: C₉H₈S
Bod varu: 72…74 °C (2 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,13
Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040243
CAS číslo: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6