2-Methylbenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
467456-1G
467456-5G
SIAL467456-1GEA
3830
CZK
SIAL467456-1G
SIAL467456-5G
2-Methylbenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzo[b]thiophene
Vzorec:
C₉H₈S MW: 148,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00216250 CAS číslo: 1195-14-8 EINECS: 214-792-2 |