Tisk…
2-Methylbenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
467456-1G 467456-5G
SIAL467456-1GEA 3830 CZK
SIAL467456-1G SIAL467456-5G
2-Methylbenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₈S
MW: 148,23 g/mol
MDL Number: MFCD00216250
CAS číslo: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2