Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B10900-100G B10900-25G B10900-5G
SIALB10900-100GEA 16840 CZK
SIALB10900-100G SIALB10900-25G SIALB10900-5G
2,1,3-Benzothiadiazole, Sigma-Aldrich®
2,1,3-Benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
MDL Number: MFCD00005809
CAS číslo: 273-13-2
EINECS: 205-985-2