1,3-Diethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
632104-1G
632104-5G
SIAL632104-1GEA
1240
CZK
SIAL632104-1G
SIAL632104-5G
1,3-Diethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethynylbenzene
Vzorec:
C₁₀H₆ MW: 126,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041686 CAS číslo: 1785-61-1 |