Tisk…
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
114588-10G 114588-25G
SIAL114588-10GEA 3070 CZK
SIAL114588-10G SIAL114588-25G
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine, Sigma-Aldrich®
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂OS₂
MDL Number: MFCD00064857
CAS číslo: 536-17-4
EINECS: 208-625-2