5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
4-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, p-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)-2-mercaptothiazol-4(5H)-one, p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine, (5E)-5-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one
151470100
151470250
151471000
ACRO151470100EA
2200
CZK
ACRO151470100
ACRO151470250
ACRO151471000
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine 99%
5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)rhodanine
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂OS₂ MW: 264,37 g/mol Bod tání: 285…288 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064857 CAS číslo: 536-17-4 EINECS: 208-625-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.03 % in acetone) Clear |
Titration with TBAH | 98.5 to 101.5 % |
Suitability | (for Ag determination) Passes test |