Tisk…
4,4-Dimethyl-2-oxazoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12670.06 A12670.14 A12670.22
A12670.06EA 1730 CZK
A12670.06 A12670.14 A12670.22
4,4-Dimethyl-2-oxazoline ≥98%
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Purity: 98% CAS No.: 30093-99-3 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4190 Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 1209606 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014507
Vzorec: C₅H₉NO
Bod varu: 99…100 °C
Hustota: 0,940
Bod vzplanutí: 1 °C (33 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014507
CAS číslo: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
ADR: 3,II