Tisk…
4,4-Dimethyl-2-oxazoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
355270100 355270500
ACRO355270100EA 3580 CZK
ACRO355270100 ACRO355270500
4,4-Dimethyl-2-oxazoline 98%
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Vzorec: C₅H₉NO
Bod varu: 99…100 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014507
CAS číslo: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %