2-Methyl-2-oxazoline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
159971000
159975000
ACRO159971000EA
3160
CZK
ACRO159971000
ACRO159975000
2-Methyl-2-oxazoline 99%
2-Methyl-2-oxazoline
Vzorec:
C₄H₇NO Hustota: 1 g/cm³ Bod vzplanutí: 20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005298 CAS číslo: 1120-64-5 EINECS: 214-316-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | 1.5 to 2.5 % (MEK) |