Tisk…
2-Ethyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
137456-100ML 137456-500ML
SIAL137456-100MLEA 2110 CZK
SIAL137456-100ML SIAL137456-500ML
2-Ethyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-2-oxazoline
Vzorec: C₅H₉NO
MW: 99.13
MDL Number: MFCD00005302
CAS číslo: 10431-98-8
EINECS: 233-912-4