2-Ethyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
137456-100ML
137456-500ML
SIAL137456-100MLEA
2110
CZK
SIAL137456-100ML
SIAL137456-500ML
2-Ethyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-2-oxazoline
Vzorec:
C₅H₉NO MW: 99.13 |
MDL Number:
MFCD00005302 CAS číslo: 10431-98-8 EINECS: 233-912-4 |