Tisk…
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
862207-10G-A 862207-1G-A
SIAL862207-10G-AEA 10570 CZK
SIAL862207-10G-A SIAL862207-1G-A
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, Sigma-Aldrich®
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
MDL Number: MFCD03225480
CAS číslo: 15646-46-5
EINECS: 239-713-9