Tisk…
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
23184-1G 23184-5G
SIAL23184-1GEA 5240 CZK
SIAL23184-1G SIAL23184-5G
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Sigma-Aldrich®
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Vzorec: C₁₅H₁₁ClO₂
MDL Number: MFCD00001138
CAS číslo: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8,II