Tisk…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
230995-10G 230995-50G
SIAL230995-10GEA 2240 CZK
SIAL230995-10G SIAL230995-50G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
MDL Number: MFCD00003216
CAS číslo: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1