Norbornadiene ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,5-Norbornadiene
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
L13935.AC
L13935.AE
L13935.ACEA
1410
CZK
L13935.AC
L13935.AE
Norbornadiene ≥97% stabilizovaný
Norbornadiene
Stabilized with 250 ppm BHT
Purity: 97%
CAS No.: 121-46-0
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4700
Melting Point: -20°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 506224
UN No.: 2251
MDL No.: MFCD00082301
Vzorec:
C₇H₈ MW: 92,14 g/mol Bod varu: 88…90 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 0,906 Bod vzplanutí: –11 °C (–12 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082301 CAS číslo: 121-46-0 EINECS: 204-472-0 UN: 2251 ADR: 3,II |