Tisk…
(-)-Shikimic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
132700010 132700050
ACRO132700010EA 3140 CZK
ACRO132700010 ACRO132700050
(-)-Shikimic acid 98%
(-)-Shikimic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Bod tání: 185…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066278
CAS číslo: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 191 °C
Specific optical rotation -170° to -185° (20 °C, 589 nm) (C=2, H2O)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %