Tisk…
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
138640250 138641000 138640100
ACRO138640250EA 1980 CZK
ACRO138640250 ACRO138641000 ACRO138640100
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid 98%
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂S
MW: 133.17
Bod tání: 203 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005212
CAS číslo: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -136° to -144° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %