Tisk…
tert-Butyl hydroperoxide 70%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TBHP
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 787 CZK
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
tert-Butyl hydroperoxide 70%
tert-Butyl hydroperoxide
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12
Bod varu: 96 °C (rozkl.)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 0.937
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002130
CAS číslo: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2
Merck Index: 14,1570
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)