5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W320900-100G-K
W320900-1KG-K
SIALW320900-100G-KEA
7410
CZK
SIALW320900-100G-K
SIALW320900-1KG-K
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec:
C₆H₆OS MW: 126,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005434 CAS číslo: 13679-70-4 EINECS: 237-178-6 |