3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
A13961.14
A13961.22
A13961.14EA
1460
CZK
A13961.14
A13961.22
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde tech. 90%, technická kvalita
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 90%
CAS No.: 5834-16-2
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5860
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 107874
MDL No.: MFCD00005430
Vzorec:
C₆H₆OS MW: 126,18 g/mol Bod varu: 215 °C Hustota: 1,170 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005430 CAS číslo: 5834-16-2 EINECS: 227-418-8 |