Tisk…
Thiophene-2-carbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
288985-100G 288985-25G
SIAL288985-100GEA 4090 CZK
SIAL288985-100G SIAL288985-25G
Thiophene-2-carbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClOS
MDL Number: MFCD00005428
CAS číslo: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,II