Tisk…
Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
187770250 187771000
ACRO187770250EA 1270 CZK
ACRO187770250 ACRO187771000
Thiophene-2-carbonyl chloride 98%
Thiophene-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Hustota: 1,37 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005428
CAS číslo: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %