Tisk…
Bismuth antimonide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17014.09 A17014.18
A17014.09EA 2390 CZK
A17014.09 A17014.18
Bismuth antimonide 99%
Bismuth antimonide
Purity: 99.99% CAS No.: 12323-19-2 Molecular Formula: BiSb Formula Weight: 330.73 UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00014196
Vzorec: BiSb
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014196
CAS číslo: 12323-19-2
UN: 1549
ADR: 6.1,III