Tisk…
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dilithium tetrachlorocuprate
407830250 407831000 407835000
ACRO407830250EA 1470 CZK
ACRO407830250 ACRO407831000 ACRO407835000
Lithium tetrachlorocuprate 0.1 M in THF
Lithium tetrachlorocuprate
Vzorec: Cl₄CuLi₂
MW: 219.24 g/mol
Hustota: 0.91 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011081
CAS číslo: 15489-27-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M
Titration with NaOH ≥95 %