5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromobenzothiophene
L20133.03
L20133.06
L20133.03EA
2880
CZK
L20133.03
L20133.06
5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 4923-87-9
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/10mm
MDL No.: MFCD03069318
Vzorec:
C₈H₅BrS Bod varu: 105…107 °C (10 mmHg) Bod tání: 44…48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03069318 CAS číslo: 4923-87-9 |