1,4-Phenylenediacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P23407-25G
P23407-5G
SIALP23407-25GEA
5880
CZK
SIALP23407-25G
SIALP23407-5G
1,4-Phenylenediacetic acid, Sigma-Aldrich®
1,4-Phenylenediacetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ |
MDL Number:
MFCD00004354 CAS číslo: 7325-46-4 EINECS: 230-801-2 |