1,4-Phenylenediacetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16036.03
A16036.06
A16036.03EA
827
CZK
A16036.03
A16036.06
1,4-Phenylenediacetic acid ≥97%
1,4-Phenylenediacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7325-46-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 252-256°
Beilstein Reference: 1960342
MDL No.: MFCD00004354
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₄ Bod tání: 252…256 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004354 CAS číslo: 7325-46-4 EINECS: 230-801-2 |