Tisk…
1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11429.14 A11429.04 A11429.09
A11429.14EA 8650 CZK
A11429.14 A11429.04 A11429.09
1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
1,3-Phenylenediacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 19806-17-8 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Odour: Odourless Melting Point: 172-178° Beilstein Reference: 2616749 MDL No.: MFCD00004341
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod tání: 172…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004341
CAS číslo: 19806-17-8
EINECS: 243-332-3