Tisk…
1,2-Phenylenediacetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
157550050 157550250
ACRO157550050EA 1530 CZK
ACRO157550050 ACRO157550250
1,2-Phenylenediacetic acid 99%
1,2-Phenylenediacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004329
CAS číslo: 7500-53-0
EINECS: 231-355-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 152 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %