2,4-Thiazolidinedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,3-Thiazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
375004-100G
375004-25G
SIAL375004-100GEA
8070
CZK
SIAL375004-100G
SIAL375004-25G
2,4-Thiazolidinedione, Sigma-Aldrich®
2,4-Thiazolidinedione
Vzorec:
C₃H₃NO₂S MW: 117.13 |
MDL Number:
MFCD00005478 CAS číslo: 2295-31-0 EINECS: 218-941-2 |