Tisk…
2,4-Thiazolidinedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
375004-100G 375004-25G
SIAL375004-100GEA 8070 CZK
SIAL375004-100G SIAL375004-25G
2,4-Thiazolidinedione, Sigma-Aldrich®
2,4-Thiazolidinedione
Vzorec: C₃H₃NO₂S
MW: 117.13
MDL Number: MFCD00005478
CAS číslo: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2