Tisk…
2,4-Thiazolidinedione ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
A13496.14 A13496.22
A13496.14EA 2160 CZK
A13496.14 A13496.22
2,4-Thiazolidinedione ≥99%
2,4-Thiazolidinedione
Purity: 99% CAS No.: 2295-31-0 Molecular Formula: C3H3NO2S Formula Weight: 117.13 Melting Point: 123-126° Boiling Point: 178-179°/19mm MDL No.: MFCD00005478
Vzorec: C₃H₃NO₂S
MW: 117.13
Bod varu: 178…179 °C (19 mmHg)
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005478
CAS číslo: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2