Tisk…
2,4-Thiazolidinedione 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
159490250 159491000
ACRO159490250EA 2210 CZK
ACRO159490250 ACRO159491000
2,4-Thiazolidinedione 99%
2,4-Thiazolidinedione
Vzorec: C₃H₃NO₂S
MW: 117.13
Bod varu: 178…179 °C (19 mmHg)
Bod tání: 123…126 °C
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005478
CAS číslo: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
HPLC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm