Rhodanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
118192-100G
118192-25G
SIAL118192-100GEA
4820
CZK
SIAL118192-100G
SIAL118192-25G
Rhodanine, Sigma-Aldrich®
Rhodanine
Vzorec:
C₃H₃NOS₂ MW: 133.19 |
MDL Number:
MFCD00005488 CAS číslo: 141-84-4 EINECS: 205-505-1 |