Tisk…
Rhodanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
118192-100G 118192-25G
SIAL118192-100GEA 4820 CZK
SIAL118192-100G SIAL118192-25G
Rhodanine, Sigma-Aldrich®
Rhodanine
Vzorec: C₃H₃NOS₂
MW: 133.19
MDL Number: MFCD00005488
CAS číslo: 141-84-4
EINECS: 205-505-1