Tisk…

Rhodanine 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one

152600250 152601000
ACRO152600250EA 1800 CZK
ACRO152600250 ACRO152601000
Rhodanine 99%
Rhodanine
Vzorec: C₃H₃NOS₂
MW: 133,19 g/mol
Bod tání: 167…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005488
CAS číslo: 141-84-4
EINECS: 205-505-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR