Tisk…
Benzeneseleninic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Benzeneseleninic acid anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
213012-1G 213012-5G
SIAL213012-1GEA 1320 CZK
SIAL213012-1G SIAL213012-5G
Benzeneseleninic anhydride, Sigma-Aldrich®
Benzeneseleninic anhydride
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃Se₂
MW: 360,13 g/mol
MDL Number: MFCD00001991
CAS číslo: 17697-12-0
EINECS: 241-701-3
UN: 3283
ADR: 6.1,II