Tisk…
Benzeneseleninic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzeneseleninic acid anhydride
199710050 199710250
ACRO199710050EA 4600 CZK
ACRO199710050 ACRO199710250
Benzeneseleninic anhydride 98%
Benzeneseleninic anhydride
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃Se₂
MW: 360,13 g/mol
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001991
CAS číslo: 17697-12-0
EINECS: 241-701-3
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %