Tisk…
2,4-Diaminophenol dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212840250 212841000
ACRO212840250EA 1410 CZK
ACRO212840250 ACRO212841000
2,4-Diaminophenol dihydrochloride 98%
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012979
CAS číslo: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %