Trimellitic anhydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20138.0100
8.20138.0500
8.20138.0100EA
860
CZK
8.20138.0100
8.20138.0500
Trimellitic anhydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trimellitic anhydride
Vzorec:
C₉H₄O₅ MW: 192,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005925 CAS číslo: 552-30-7 EINECS: 209-008-0 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 164 - 168 °C |
Molar Mass | 192.12 g/mol |
Boiling Point | 240 °C (19 hPa) |
Vapor Pressure | 19 hPa (240 °C) |
Flash Point | 227 °C |
Explosion Limit | 1 - 7 %(V) |
pH | 2 (21 g/l, H2O, 20 °C) |